1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulphonate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
514888-10G
514888-10GEA 109 EUR InStock
514888-10G
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulphonate ≥98%, Sigma-Aldrich®
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulphonate
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulfonate,98%
Formule: C₁₄H₁₇NO₃S
Point de fusion: 148…151 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137110
Numéro CAS: 78105-28-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a467b4e20f68782471290640022808a01e9b7c15&vid=0c1168c3cc07528cfb8d7944c9894253eaabe284&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité