Papiers filtre qualitatifs, grades standard, grade 591, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10311387
515-4115EA 1120 EUR InStock
515-4115
Papiers filtre qualitatifs, grades standard, grade 591, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
  • Thick filter paper with very high loading capacity
  • High absorbency and increased wet strength
A standard grade filter for fast filtration of medium-to-coarse precipitates.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité