Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorobenzène/Acide acétique (2/1 v/v), Mélange TBN ASTM D2896, VOLUSOL®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

5154.2500EA 44.2 EUR InStock
5154.2500
Chlorobenzène/Acide acétique (2/1 v/v), Mélange TBN ASTM D2896, VOLUSOL®
Chlorobenzène/Acide acétique (2/1 v/v), Mélange TBN ASTM D2896


Point d'ébullition: >118 °C (1013 hPa)
Densité: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Acetic acid) 31.5 - 33.5 %
Density (20/4) 1.07 - 1.09

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité