Hydrogène peroxyde 30%, ULTREX® II, ultrapure Trace_metal, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
5155-01EA 294.26 EUR InStock
5155-01
Hydrogène peroxyde 30%, ULTREX® II, ultrapure Trace_metal, J.T.Baker®
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 25.0 - 35.0%
Assay (H₂O₂) 25.0 - 35.0 %
Appearance Passes Test
Free Acid (µeq/g) ≤0.5
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Nitrate (NO₃) ≤2 ppm
Phosphate (PO₄) ≤2 ppm
ACS - Sulfate (SO₄) ≤5 ppm
Trace Impurities - Aluminum (Al) ≤100 ppt
Trace Impurities - Antimony (Sb) ≤1000 ppt
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤1000 ppt
Trace Impurities - Barium (Ba) ≤50 ppt
Trace Impurities - Beryllium (Be) ≤1000 ppt
Trace Impurities - Bismuth (Bi) ≤1000 ppt
Trace Impurities - Boron (B) ≤1000 ppt
Trace Impurities - Cadmium (Cd) ≤50 ppt
Trace Impurities - Calcium (Ca) ≤100 ppt
Trace Impurities - Chromium (Cr) ≤50 ppt
Trace Impurities - Cobalt (Co) ≤50 ppt
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤50 ppt
Trace Impurities - Gallium (Ga) ≤1000 ppt
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤100 ppt
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤100 ppt
Trace Impurities - Lithium (Li) ≤50 ppt
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤50 ppt
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤50 ppt
Trace Impurities - Mercury (Hg) ≤1000 ppt
Trace Impurities - Molybdenum (Mo) ≤1000 ppt
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤50 ppt
Trace Impurities - Potassium (K) ≤100 ppt
Trace Impurities - Silicon (Si) ≤5000 ppt
Trace Impurities - Silver (Ag) ≤50 ppt
Trace Impurities - Sodium (Na) ≤100 ppt
Trace Impurities - Strontium (Sr) ≤50 ppt
Trace Impurities - Tin (Sn) ≤50 ppt
Trace Impurities - Titanium (Ti) ≤1000 ppt
Trace Impurities - Vanadium (V) ≤1000 ppt
Trace Impurities - Zinc (Zn) ≤50 ppt
Trace Impurities - Zirconium (Zr) ≤1000 ppt
Certificate Provided Reports Actual Lot Analysis
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Plastique 450 mL 5155-01
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..