Phytochemical standard, Pseudohypericin, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
51593-5MG
51593-5MGEA 564 EUR InStock
51593-5MG
Phytochemical standard, Pseudohypericin, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
One of the major bioactive constituents of St. John′s wort (Hypericum perforatum). Implicated in the antidepressant efficacy of St. John′s wort.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16681a2d7e4bb4ed87278a9d9c8995d540a0cb33&vid=16681a2d7e4bb4ed87278a9d9c8995d540a0cb33&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité