Entonnoir de filtration en polysulfone avec pince, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS0315-0047
516-0576EA 316 EUR InStock
516-0576
Entonnoir de filtration en polysulfone avec pince, Nalgene®
Entonnoirs Entonnoirs filtrants avec membrane
Polysulfone funnel with aluminium clamp.
  • Tight fit prevents bypass even after autoclaving
  • Reservoir graduated from 100 to 250 ml in 25 ml increments
  • Aluminum clamp allows one-handed operation and easy membrane replacement
Perform high throughput particle and microbiological QC testing using the reusable filter funnel with Clamp. The quick release clamp provides fast and easy retrieval of membranes for efficient processing of large numbers of samples. The durable, break-resistant polysulfone funnel is strong, non-toxic and can be repeatedly washed and autoclaved.
Informations de commande: Includes: Rugged polysulfone funnel; polypropylene copolymer cover with three ports, three friction-fit TPE caps; support plate for 47 mm membrane; silicone gasket; No. 8 stopper (0.5625" hole); aluminum clamp.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité