Système de pompe pour la microbiologie, Sentino®
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
13186
516-0952EA 1950 EUR InStock
516-0952
Système de pompe pour la microbiologie, Sentino®
Pompe Pompes péristaltiques
The Sentino® pump system is ideal for microbiological MF technique using Pall MicroFunnel™ filtration units. Designed to use peristaltic action to draw the sample through the filter and send filtrate directly to drain or waste collection. The housing is a PC ABS-blended polymer, the keypad and label PE, the pump head PEI with PTFE-filled PBT rollers. The fluid path adapter is PP.
  • Safety: The system eliminates the need for a fluid trap under vacuum, preventing implosion accidents
  • The disposable design also eliminates the need to clean and autoclave manifold
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité