Rampe pour microbiologie
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4889
516-1038EA 2880 EUR InStock
516-1038
Rampe pour microbiologie
Collecteurs
Cette rampe pour microbiologie à conception modulaire vous permet d'optimiser les tests sans compromettre la propreté.
  • Peut être personnalisée pour s'adapter au flux de travail, à la zone de test et à l'autoclave
  • Les adaptateurs à réglage coulissant permettent d'utiliser n'importe quel dispositif de microbiologie Pall sur la même rampe
  • Utilisation pour droitiers ou gauchers
Avec une rampe à 3 postes et un dispositif de couplage, une rampe supplémentaire peut être ajoutée pour former une rampe à 6 postes. Un plan de maintenance préventive peut être développé sans retarder les tests critiques.
Des adaptateurs sont nécessaires et doivent être commandés séparément.
MicroFunnel™ adapter: pour MicroFunnel ™, MicroFunnel ™ ST, MicroFunnel ™ Plus et appareils MicroCheck®.
Sentino® funnel adapter: pour les entonnoirs de filtre Sentino®.
Standard adapter: pour entonnoirs filtre magnétique Sentino®.
Elongated standard adapter: pour entonnoirs de filtre magnétique.
Informations de commande: Le collecteur de microbiologie est livré sous forme de kit, avec une
base de collecteur 3 places, 3 vannes de collecteur, 1 embout et 1 embout de tuyau cannelé.
Différents adaptateurs et dispositifs de couplage sont disponibles. Des adaptateurs sont
nécessaires et doivent être commandés séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité