Systèmes et capsules de filtration à flux tangentiel, Minimate™ EVO
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
OAPMP220UK OAPMPUNV
516-0205EA 3820 EUR InStock
516-0205 516-1085
Systèmes et capsules de filtration à flux tangentiel, Minimate™ EVO
Filtres Systèmes de filtration tangentielle
Dispositifs et système TFF réutilisables pour les applications de biotraitement qui accélèrent et simplifient le traitement jusqu'à 1 L.
  • Haute récupération des produits
  • Perte d'échantillons minimale
  • Efficacité accrue
  • Traitement en douceur
  • Traitement plug and play
  • Fonctionnement évolutif
Les capsules polyvalentes et autonomes comprennent tous les raccords et les tubes pour simplifier l'installation dans les systèmes de filtration et fonctionnent avec n'importe quelle pompe de laboratoire. Des manomètres doubles permettent de calculer la pression différentielle transmembranaire (TMP).
Les capsules sont dotées d'un boîtier en polypropylène renforcé de verre, d'un tamis en polypropylène, d'un boîtier d'étanchéité avec des raccords, d'une plaque de membrane en polyéthylène/des canaux de filtration et d'un joint interne en élastomère éthylène-propylène.
Le système Minimate™ TFF, conçu pour fonctionner avec la capsule Minimate™ TFF, est idéal pour une variété d'applications de filtration à flux tangentiel en biotechnologie, biologie moléculaire, chimie des protéines, microbiologie et immunologie. Ce système prêt à l'emploi peut concentrer et dessaler des protéines, des peptides ou des volumes d'échantillons d'acides nucléiques allant jusqu'à 1 L ou plus efficacement concentrer des échantillons jusqu'à 5 ml. Le système se caractérise également par un traitement doux et efficace, un nettoyage et un entretien faciles, un design compact et des facteurs de concentration élevés.
La conception optimisée du trajet d'écoulement des capsules associée à la membrane d'ultrafiltration Omega™ (polyéther sulfone modifié) à faible liaison protéique minimise la liaison non spécifique. Les capsules permettent de réaliser les processus de concentration et de dessalage sur le même système avec une intervention minimale de l'utilisateur. Plusieurs capsules Minimate™ TFF peuvent être connectées en parallèle pour augmenter la surface de la membrane.
- Concentrate viruses or gene therapy vectors
Certifications: Chaque capsule Minimate est soumise à un test d'intégrité à 100 % pendant la fabrication pour garantir des performances fiables. Pour les applications critiques, l'utilisateur peut re-tester l'intégrité après la première utilisation. Un certificat de qualité est inclus avec chaque capsule.
Informations sur les accessoires: Le kit de raccords Minimate (29301-928) contient : Un connecteur mâle Luer à un embout de tuyau de 3,2 mm (¹/₈"), un connecteur femelle Luer à un embout de tuyau 3,2 mm (¹/₈"), une tubulure de 3,2 mm (¹/₈"), une pince à vis pour tubulure, des pinces pour tubulure, des bandes adhésives (crochet et anneau).
Informations de commande: Le système comprend une pompe, une tête de pompe, 2 manomètres, un réservoir de 500 ml, une plaque d'agitation et un barreau d'agitation magnétique, des vannes, des raccords et un bac de récupération compact. Entrée 110 à 230 VAC.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité