Unité de filtration sous vide
Fournisseur: Sartorius
16309
516-7017EA 667 EUR InStock
516-7017
Unité de filtration sous vide
Entonnoirs Entonnoirs filtrants avec membrane
En verre borosilicaté, avec joint en PTFE, autoclavable.
Pour éliminer les particules des solvants à des fins de détermination analytique et de purification des solutions. En association avec les membranes RC hydrophiles résistantes aux solvants d'un diamètre de 50 ou 47 mm, idéales pour le nettoyage approfondi et le dégazage des solvants et mélanges de solvants pour les opérations HPLC, GC et AA.
Capacité de l'entonnoir de 250 ml, avec flacon de filtration de 1000 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité