Rampes de filtration sous vide
Fournisseur: Sartorius
16840 16841
516-7030EA 162 EUR InStock
516-7030 611-1247
Rampes de filtration sous vide
Collecteurs
Le système Combisart® permet de sélectionner le matériel et les consommables répondant le mieux aux besoins en matière d'assurance qualité. Il présente une conception modulaire et des accessoires standard éprouvés sur le terrain, pour faciliter le choix.
La base du CombiSart est une rampe en acier inoxydable pouvant recevoir différents types d’entonnoirs et de porte-filtres comme:
- Les unités prêtes à l’emploi, moniteurs BioSart® 100 et entonnoirs BioSart® 250
- Les entonnoirs en acier inoxydable pour le comptage de colonies
- Les porte-filtres autoclavables en polycarbonate et en verre
Information de livraison: Collecteur avec entonnoirs, couvercles, robinets et connecteurs.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité