Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Capsules de filtration des eaux de nappe phréatique, Aquaprep™ 600

Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12175 12176
300-0005EA 57.2 EUR InStock
300-0005 516-7531
Capsules de filtration des eaux de nappe phréatique, Aquaprep™ 600
Filtres Capsules de filtration
Les capsules Aquaprep™ 600 sont conçues pour la préparation des échantillons de nappe phréatique pour l'analyse des métaux dissous. Un certificat d'analyse de 42 métaux est imprimé sur chaque lot.

  • Conformes aux exigences de filtration de l'EPA américaine pour la filtration 0,45 µm
  • Réduisent la nécessité de changer plusieurs fois les filtres lors de la filtration de limons et d'eau de nappe phréatique chargée en particules et garantissent une filtration rapide
  • Aquaprep™ 600 a une surface de filtration 4 fois supérieure à celle des filtres traditionnels de 142 mm

Membrane Supor® (polyéthersulphone hydrophile) dans un boîtier en PP. Surface de filtration effective: 600 cm²; pression maximum: 4,1 bar.

Dimensions: Ø 68 mm, longueur 145 mm

Entrée/sortie: dispositif AquaPrep™: embout de tuyau cannelé compatible avec les tubulures de 6,4 à 12,7 mm de diamètre interne.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité