Pompe à vide/pression
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
13158
516-7546EA 1780 EUR InStock
516-7546
Pompe à vide/pression
Pompe Pompes à vide à membrane
Cette pompe à vide et alimentation en air comprimé combinée est garantie sans huile ni poussière et permet de conserver une propreté irréprochable dans l'ensemble du laboratoire.
  • Réduction des risques de contamination; joint d'étanchéité à l'air entre la pompe et la bouteille garantissant une alimentation en vide/air comprimé sans huile ni poussière
  • Est équipé d'une membrane pour un fonctionnement plus propre et plus silencieux
  • Design compact permettant de libérer de l'espace dans le laboratoire
Filter elements: PU foam
Seals: stainless steel
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité