Boîte de Petri, Analyslide®
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
7231
516-8020EA 187 EUR InStock
516-8020
Boîte de Petri, Analyslide®
Boîtes de culture Boîtes de Petri
La boîte de Petri Analyslide® a une base rectangulaire et une chambre circulaire pouvant accueillir une membrane filtrante de 47 mm. L'échantillon est protégé pendant l'examen au microscope et les membranes filtrantes peuvent être stockées et protégées pour référence.
  • Base rectangulaire adaptable à la plupart des platines pour microscopes
  • Couvercle à anneau interne pour une fermeture sécurisée
  • Couvercle transparent pour une visibilité totale de l'échantillon
  • Zone dépolie sur la base pour identifier l'échantillon avec le marqueur
  • Boîtier pratique pour simplifier la collecte et le stockage des échantillons
Base and lid are constructed from PS.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité