L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Concentrateurs centrifuges, Jumbosep™
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
FD000K65 FD010K65 FD030K65 FD100K65 FD300K65 FD003K65
516-0581EA 205 EUR InStock
516-0581 516-8159 516-8160 516-8161 516-8162 516-9342
Concentrateurs centrifuges, Jumbosep™
Filtres Filtres pour centrifugation
Convenient and reliable concentration, purification and diafiltration of 15 to 60 ml biological samples. Concentrate 60 ml sample volumes to 4 ml in 30 minutes.
  • High recoveries, typically greater than 90%
  • Built-in deadstop prevents spinning to dryness
Can be used with rotors for 250 ml tubes. Economical device as sample reservoir and filtrate receiver can be sanitised or autoclaved and reused.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité