Entonnoir de filtration, parabolique
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4230
516-8930EA 3150 EUR InStock
516-8930
Entonnoir de filtration, parabolique
Entonnoirs Entonnoirs filtrants avec membrane
En acier inoxydable, autoclavable.
For large volume vacuum filtration of microbiological samples, oils and solvents. Bayonet twist-lock seal without O-ring.
Surface de filtration: 9,6 cm².
Ø×l e×t.: 137×221 mm
Attention: Remarque: ne convient pas pour le contrôle de la contamination de carburants de très grande pureté, pouvant provoquer une explosion par décharge électrostatique.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité