Porte-filtre pour seringue simple pression
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4320-N
516-8942EA 275 EUR InStock
516-8942
Porte-filtre pour seringue simple pression
Porte-filtres
Pour la filtration particulaire de petits volumes (10 à 100 ml) en utilisant une seringue et comme filtre final pour des systèmes de gaz.
Corps: Delrin® (résine d'acétal); grille-support: acier inoxydable; joint: Viton®.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité