Capsules filtrantes pour échantillonnage, AcroCap™
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
6004482
516-9104EA 1260 EUR InStock
516-9104
Capsules filtrantes pour échantillonnage, AcroCap™
Filtres Capsules de filtration
Les dispositifs Acrocap™ sont fréquemment utilisés pour la préparation d'échantillons des eaux souterraines, avec de faibles taux de particules pour des analyses générales et des métaux dissous.
  • Eliminent l'air, les particules et la contamination microbienne
  • Membrane Supor® dans un boîtier en acrylique modifié
  • Deux formats jetables disponibles - "en ligne" ou 'sur flacon'
Filtre Acrocap™ (516-9104)
Surface de filtration efficace: 15 cm²; évent en PTFE de 0,02 μm; pression maximale de 2,04 bars.
Entrée/sortie: embout pour tuyau de Ø int. 6,4 mm . Conforme ISO 594.
Acrocap™ Positive pressure devices (515-0009, 515-0010 and 515-0011).
Surface de filtration effective: 15 cm²; évent en PTFE 0,02 μm; pression maximale de 2,1 bars; l×p×h (mm): 68,8×40,9×34,5.
Entrée/sortie: raccord pour tuyau 6,4 mm, embout Luer mâle, cloche de remplissage amovible connectée à la sortie.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité