Phytochemical standard, Silychristin, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
51681-10MG
51681-10MGEA 369 EUR InStock
51681-10MG
Phytochemical standard, Silychristin, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Silychristin is one of the congeners of flavonolignan silybin. It is usually derived from silymarin, which is extracted from the fruits of Silybum marianum (L.) Gaertn, and Asteraceae (Carduus marianus L. milk thistle).
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a21d78c752ed46b691afe4c6eedc286053cc9ef2&vid=a21d78c752ed46b691afe4c6eedc286053cc9ef2&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité