Filtre de purge d'air pour bonbonnes, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
223-0030
517-0001EA 494 EUR InStock
517-0001
Filtre de purge d'air pour bonbonnes, Nalgene®
Filtres Filtres de ventilation
Membrane en PTFE hydrophobe, boîtier en PP. Ces filtres à évent sont conçus pour conserver l'eau purifiée stockée dans des bonbonnes. Ils peuvent également être utilisés pour la ventilation et les applications de filtration de solvants.
  • Utiliser jusqu'à cinq fois dans les applications d'aération
  • Volume de rétention de 6 ml
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité