Filtres à évent, Midisart® 2000
Fournisseur: Sartorius
17805-TCN
517-0014EA 0 EUR InStock
517-0014
Filtres à évent, Midisart® 2000
Filtres Filtres de ventilation
Pour l'aération stérile des fermenteurs et des petites cuves de culture.
Membrane hydrophobe en PTFE renforcé en PP, boîtier en PP
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité