C-4 ≥95% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: (E)-4-Chloro-N-(3-(3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acryloyl)phenyl)benzamide,, P-Glycoprotein Inhibitor
M-Clarity™ quality level = MQ100
517301-10
517301-10EA 279 EUR InStock
517301-10
C-4 ≥95% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
C-4
The P-Glycoprotein Inhibitor, C-4 controls the biological activity of P-Glycoprotein. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
General description
A cell-permeable cinnamoyl compound that reversibly inhibits P-gp (P-glycoprotein) efflux function and reverses the MDR (multidrug resistance) phenotype with no noticeable effect on P-gp expression. Shown to significantly enhance Paclitaxel- (Cat. No. 580555) and Vincristine- (Cat. No. 677181) induced cytotoxicity as well as apoptosis in P-gp expressing KBV20C cells.
Conditionnement: Packaged under inert gas
Formule: C₂₃H₁₈ClNO₄
MW: 407,85 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 864426-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité