n-Heptane ≥99.0% (par GC), Purum
Fournisseur: Honeywell Chemicals
51750-25L
51750-25LEA 1210 EUR InStock
51750-25L
n-Heptane ≥99.0% (par GC), Purum
n-Heptane
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Point d'ébullition: 98.2…98.4 °C (1,000 hPa)
Point de fusion: –90.5 °C
Densité: 0.69 g/cm3 (15 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
ONU: 1206
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Density (D 20/4) 0.682 - 0.686
Refractive index (n 20/D) 1.387 - 1.389
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité