Pierre ponce, granuleux 4-6 mm, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
51753-1KG
51753-1KGEA 77.1 EUR InStock
51753-1KG
Pierre ponce, granuleux 4-6 mm, Fluka™
Pierre ponce
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148147
Numéro CAS: 1332-09-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Grain Size 5-8 Mm Min. 85 %
Loss on ignition (800°C) Max. 4 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité