Lead standard solution, 1,000 mg/l Pb in 0.1% nitric acid (de Pb(NO₃)₂) TraceCERT® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
51777-100ML
51777-100MLEA 67.1 EUR InStock
51777-100ML
Lead standard solution, 1,000 mg/l Pb in 0.1% nitric acid (de Pb(NO₃)₂) TraceCERT® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de plomb
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité