Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diméthylsulfoxyde ≥99.9% (par GC), CHROMASOLV™ en phase gazeuse Headspace, Riedel-de Haën™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention

51779-1L
51779-1LEA 165 EUR InStock
51779-1L
Diméthylsulfoxyde ≥99.9% (par GC), CHROMASOLV™ en phase gazeuse Headspace, Riedel-de Haën™
Diméthylsulfoxyde
Honeywell Chromasolv™ GC-headspace solvents:

  • Developed particularly for the identification and quantification of residual solvents in pharmaceuticals using GC-headspace methods described in monographs from the United States Pharmacopeia (USP) or the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) and following the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) guidelines
  • Very pure solvents with extremely low concentrations of the defined residual solvents


Formule: (CH₃)₂SO
Point d'ébullition: 189 °C
Point de fusion: 18.5 °C
Densité: 1.104 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28.5 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=ef2c8190e048406b967644856c8e2e7172d77412&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.9 %
Refractive index (n 20/D) 1.477 - 1.480
Water (Karl Fischer) Max. 0.04 %
UV-transmittance at 268 nm Min. 30 %
UV-transmittance at 275 nm Min. 60 %
UV-transmittance at 300 nm Min. 85 %
UV-transmittance at 350 nm Min. 95 %
UV-transmittance from 400 nm Min. 98 %
Suitability for the GC Headspace complying
Vapor Pressure 0.42 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 42 %, 63 °F

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité