(±)-Linalol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
51782-1ML
51782-1MLEA 137 EUR InStock
51782-1ML
(±)-Linalol, Supelco®
(±)-Linalol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008906
Numéro CAS: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Merck Index: 13,05517
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=022c556c10868b05dc238cac5d05ad2c23e9d8a3&vid=897a08b5fba66e27675f04940f14536b554d0bee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité