L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acetate standard for ion chromatography, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
51791-100ML
51791-100MLEA 60.2 EUR InStock
51791-100ML
Acetate standard for ion chromatography, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons anioniques Standards d'acétate
Prepared with acetic acid, NaOH and water (pH 7 to 8); filtered through a 0,2 μm membrane filter and stabilised with sodium azide.
Certifications: Certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité