Les concentrateurs centrifuger Vivacon 500 Grade PCR, non seulement fonctionnent comme les Vivacon 500 habituels en concentrant le s acides nucliques dans les chantillons biologiques jusqu' 500 l, mais aussi sont traits par un double cycle d' 1 * 100 Pce
Fournisseur: Sartorius
Les concentrateurs centrifuger Vivacon 500 Grade PCR, non seulement fonctionnent comme les Vivacon 500 habituels en concentrant le s acides nucliques dans les chantillons biologiques jusqu' 500 l, mais aussi sont traits par un double cycle d' 1 * 100 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Les concentrateurs à centrifuger Vivacon 500 Grade PCR, non seulement fonctionnent comme les Vivacon 500 habituels en concentrant le s acides nucléiques dans les échantillons biologiques jusqu'à 500 µl, mais aussi sont traités par un double cycle d' 1 * 100 Pce 518-0062 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou