Multi-element standard solution 4 for ICP, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
51844-100ML
51844-100MLEA 144 EUR InStock
51844-100ML
Multi-element standard solution 4 for ICP, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
17 components
Al, 40 mg/l; As, 40 mg/l; B, 100 mg/l; Ba, 40 mg/l; Be, 10 mg/l
Cd, 10 mg/l; Co, 10 mg/l; Cr, 20 mg/l; Cu, 20 mg/l; Fe, 100 mg/l
Mn, 10 mg/l; Ni, 20 mg/l; Pb, 40 mg/l; Se, 100 mg/l; Tl, 100 mg/l
V, 40 mg/l; Zn, 100 mg/l
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité