Hexane (mélange d'isomères) ≥98.5% (par GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
5189-26EA 2076.48 EUR InStock
5189-26
Hexane (mélange d'isomères) ≥98.5% (par GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Hexane (mélange d'isomères)
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Densité: 0.66 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179311
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥98.5%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤10
ACS - Assay (sum of 5 isomers, total hexanes, plus methylcyclopentane)(by GC) ≥98.5 %
ACS - Assay (as n-hexane) (by GC), For Information Only ≤0.005%
Appearance (clear, colorless liquid) Passes Test
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤0.001 %
ACS - Sulfur Compounds (as S) ≤0.005 %
ACS - Thiophene Passes Test
ACS - Water-Soluble Titrable Acid (meq/g) ≤0.0003
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité