L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Manchettes coniques pour filtration par le vide
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
2010181 2010011 2010021 2010031 2010041 2010051 2010061 2010071 2010081 2010022 2010032 2010042 2010182 2010052 2010012 2010062 2010072 2010082
519-4400EA 30.7 EUR InStock
519-4400 519-4405 519-4410 519-4415 519-4420 519-4425 519-4430 519-4435 519-4440 511-0293 511-0294 511-0295 511-0300 511-0296 511-0292 511-0297 511-0298 511-0299
Manchettes coniques pour filtration par le vide
Supports Manchons de support
En caoutchouc, autoclavable.
Coniques, à utiliser avec les flacons de filtration.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Manches avec diamètre nominal inférieur de 12 mm et diamètre nominal supérieur de 21 mm 1 519-4405
Manches avec diamètre nominal inférieur de 12 mm et diamètre nominal supérieur de 21 mm 1 511-0292
Manches avec diamètre nominal inférieur de 17 mm et diamètre nominal supérieur de 27 mm 1 519-4410
Manches avec diamètre nominal inférieur de 17 mm et diamètre nominal supérieur de 27 mm 1 511-0293
Manches avec diamètre nominal inférieur de 21 mm et diamètre nominal supérieur de 33 mm 1 519-4415
Manches avec diamètre nominal inférieur de 21 mm et diamètre nominal supérieur de 33 mm 1 511-0294
Manches avec diamètre nominal inférieur de 27,5 mm et diamètre nominal supérieur de 41 mm 1 519-4420
Manches avec diamètre nominal inférieur de 27,5 mm et diamètre nominal supérieur de 41 mm 1 511-0295
Manches avec diamètre nominal inférieur de 33 mm et diamètre nominal supérieur de 53 mm 1 519-4425
Manches avec diamètre nominal inférieur de 33 mm et diamètre nominal supérieur de 53 mm 1 511-0296
Manches avec diamètre nominal inférieur de 48 mm et diamètre nominal supérieur de 68 mm 1 519-4430
Manches avec diamètre nominal inférieur de 48 mm et diamètre nominal supérieur de 68 mm 1 511-0297
Manches avec diamètre nominal inférieur de 58 mm et diamètre nominal supérieur de 78 mm 1 519-4435
Manches avec diamètre nominal inférieur de 58 mm et diamètre nominal supérieur de 78 mm 1 511-0298
Manches avec diamètre nominal inférieur de 66 mm et diamètre nominal supérieur de 89 mm 1 519-4440
Manches avec diamètre nominal inférieur de 66 mm et diamètre nominal supérieur de 89 mm 1 511-0299
Set of 8 sleeves, n° 21 to 89
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Kit de 8 pièces, diamètre externe de 21 - 89 mm, gris 1 SET 519-4400
Kit de 8 pièces, Ø externe de 21 à 89 mm, rouge 1 SET 511-0300
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité