Woulff bottles
Fournisseur: Sartorius
16610
519-4500EA 167 EUR InStock
519-4500
Woulff bottles
Flacons Flacons de Woulff
Made of borosilicate glass.
  • Side necks with screw caps and inlet/outlet glass tubes
  • Centre neck with screw cap and stopcock
  • Used between suction flask and vacuum source
  • Very good chemical and temperature resistance
With three necks. For protection of vacuum pump.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité