Zinquin ethyl ester ≥95% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour la détermination du zinc
Fournisseur: Biotium
52020
52020.EA 340 EUR InStock
52020.
Zinquin ethyl ester ≥95% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour la détermination du zinc
Zinquin ethyl ester
Zinquin is an UV-excitable, blue fluorescent zinc indicator. Zinquin ethyl ester is membrane-permeable and is hydrolyzed into Zinquin free acid once entering cells. Zinc is believed to be involved in the suppression of apoptosis and thought to play important roles in many neural activities.
  • λEx/λEm (with Zn2 )= 364/385 nm
  • Cell permeability: Membrane permeant
  • Cellular localization: Biotinylated targets
  • Colors: Blue
  • Off-white solid soluble in DMSO
  • Store at 4°C and protect from light
Formule: C₂₁H₂₂N₂O₅S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 181530-09-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=963c786e6d736d5b8c7e9b8b602d1a75a05acbd4&vid=963c786e6d736d5b8c7e9b8b602d1a75a05acbd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité