Zinquin acide libre ≥98% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour la détermination du zinc
Fournisseur: Biotium
52022
52022.EA 352 EUR InStock
52022.
Zinquin acide libre ≥98% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour la détermination du zinc
Zinquin
Zinquin is an UV-excitable, blue fluorescent zinc indicator. Zinc is believed to be involved in the suppression of apoptosis and thought to play important roles in many neural activities.
  • λEx/λEm (with Zn2 )= 364/385 nm
  • Cell permeability: Membrane impermeant
  • Colors: Blue
  • Off-white solid soluble in DMSO
  • Store at 4°C and protect from light
Formule: C₁₉H₁₈N₂O₅S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03452711
Numéro CAS: 151606-29-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a056badb1959327c631e49af2fd7d2aa2b2c3d9c&vid=a056badb1959327c631e49af2fd7d2aa2b2c3d9c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité