Solvant de titrage ASTM D-2710 / D-1159, VOLUSOL®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
5203.2500EA 72.4 EUR InStock
5203.2500
Solvant de titrage ASTM D-2710 / D-1159, VOLUSOL®
Solvant de titration
Mélange Acide acétique, Méthanol, Dichlorométhane, Acide sulfurique, Eau utilisé dans la mesure des hydrocarbures insaturés dans les distillats de pétrole (71,4/13,5/13,5/0,3/1,6 v/v).
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 2920
ADR: 8 (3),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density (20/4) 1.05 - 1.07
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité