Sodium dihydrogénophosphate 99.0-101.0% (par analyse titrimétrique) suitable for HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
52074-250G
52074-250GEA 288 EUR InStock
52074-250G
Sodium dihydrogénophosphate 99.0-101.0% (par analyse titrimétrique) suitable for HPLC, Supelco®
Sodium dihydrogénophosphate
Formule: NaH₂PO₄
Numéro MDL: MFCD00003527
Numéro CAS: 7558-80-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité