Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Accessories for Cryofuge® 6000i / 8500i series

Fournisseur: Thermo Scientific
75005389 75008081 75008147 75005326 75006649 75008145 75006613 75006639 76001132 76001135 75006695 75006801 75007617 75008165 75006681 75005759 75007645
HERA75005389EA 181 EUR InStock
HERA75005389 521-1719 521-0180 521-1813 521-1841 521-1844 HERA75006613 521-1847 HERA76001132 HERA76001135 HERA75006695 HERA75006801 HERA75007617 HERA75008165 HERA75006681 HERA75005759 HERA75007645
Accessories for Cryofuge® 6000i / 8500i series
Centrifugeuses Centrifugeuses sur pieds

Commander maintenant
 

COMMANDE


Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Adaptateur, pour 1×150 ml tubes DIN, pour tubes standard dans un godet rectangulaire, noir 1 521-1813
Adaptateur, pour 2 tubes standard de 50 ml, dans un godet rectangulaire, vert/jaune 1 HERA75005389
Plaques d'équilibrage en caoutchouc, pour l'exploitation des poches de sang 4 HERA75005759
Bottle with screw cap, PP, graduated, 1000 ml, 100×190 mm, screw top 1.000 mL HERA75006613
Adaptateur, pour poches de sang 1 521-1847
Adaptateur pour 1×250 ml tube DIN dans un godet rond 1 521-1841
12 plaques de compensation de volume en caoutchouc, pour l'exploitation des poches de sang 12 HERA75006681
Plastic insert for double bucket for blood packs 1 HERA75006695
Double godet pour poches de sang, 750 ml, 4000 min-1, pour 6000i et 8500i 1 HERA75006801
Double godet, pour poches de sang, 950 ml, 4000 min-1, 5312×g 1 HERA75007617
Balancing weights for M, L and XL plastic inserts, 4 weights of 6 and 15 g each 1 HERA75007645
Aerosol tight sealing cap for round bucket 1 521-1719
Adaptateur, pour 1×500 ml tube, dans un godet rond 1 521-1844
Adaptateur, pour 1×250 ml flacon Corning, dans un godet rond 1 521-0180
Godet rond, 1000 ml, 4240 et 5050 min-1 (6000i et 8500i) 1 HERA75008165
Tube, round bottom, borosilicate, 150 ml, for double rectangular bucket 1 HERA76001132
Tube, round bottom, borosilicate, 250 ml, for round bucket 1 HERA76001135

Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf

claquement

Veuillez sélectionner l'article

Entrer les détails

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..