Centrifugeuse de paillasse, ROTOFIX 32 A
Fournisseur: Hettich
1206
521-0902EA 2146 EUR InStock
521-0902
Centrifugeuse de paillasse, ROTOFIX 32 A
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Centrifugeuse robuste et polyvalente, indispensable pour les tâches de routine de laboratoire dans les cabinets médicaux et les laboratoires hospitaliers de petite taille, en particulier pour les tâches de biologie clinique et de cytologie, ainsi que pour la préparation des échantillons dans les laboratoires en milieu industriel et en recherche.
  • Metal housing and lid, stainless steel chamber, practical lid-locking device, viewing port in the lid
  • Easy to use foil keypad for fast, precise and easy entry of the parameters via selector keys
  • Pulse key for short
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité