VWR® Micro Star 12, Microcentrifugeuse
Fournisseur: VWR Collection
521-1651EA 955 EUR InStock
521-1651
VWR® Micro Star 12, Microcentrifugeuse
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
Centrifugeuse fiable et facile à utiliser offrant des performances optimales avec des dimensions compactes.
  • Conception compacte avec faible encombrement
  • Accélération et décélération rapides associées à des caractéristiques de fonctionnement silencieuses
  • Alarmes de survitesse et de surchauffe
  • Rotor autoclavable pour 12 tubes de 1,5/2,0 ml avec couvercle de rotor de sécurité biologique
Tous les paramètres de fonctionnement, y compris le régime, le RCF et le temps restant, sont réglés et affichés numériquement. Il dispose d'un déverrouillage automatique du couvercle, d'une fonction d'essorage par impulsions pour des rotations rapides et pratiques, et d'une conception unique de flux d'air interne pour réduire le réchauffement des échantillons.
Informations de commande: Fournie avec un rotor pour microtubes à angle fixe et des adaptateurs pour tubes PCR de 0,2 ml (boîte de 12).
Attention: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité