Centrifugeuses de paillasse ventilées/réfrigérées, Megafuge® 8/8R
Fournisseur: Thermo Scientific
75007211 50140775 75007214 50140758 50144445
521-1765EA 3060 EUR InStock
521-1765 521-2059 521-1857 521-1890 521-2060
Centrifugeuses de paillasse ventilées/réfrigérées, Megafuge® 8/8R
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Ces centrifugeuses durables sont disponibles en version ventilée ou réfrigérée et offrent une capacité exceptionnelle dans un design compact avec une interface simple et intelligente.
  • Silencieuse pour un environnement sécurisé et agréable
  • Commande par touche unique avec protocoles pré-enregistrés et protection par mot de passe
  • Écran rétro-éclairé très visible pour une lisibilité facilitée des paramètres
  • Fonction Auto-Lock™ à bouton-poussoir sécurisé pour un remplacement simple et rapide du rotor et un accès direct à la chambre pour le nettoyage
  • Options de scellage pour confinement biologique y compris les couvercles certifiés ClickSeal® pour une manipulation aisée d'une seule main même avec des gants
  • Modèle 8R: Système de réfrigération puissant avec fonction de pré-refroidissement
Les 11 (Megafuge® 8) voire 13 (Megafuge® 8R) rotors disponibles apportent la flexibilité nécessaire pour prendre en charge à la fois les applications cliniques et de recherche. Ces centrifugeuses sont conformes aux dernières normes cliniques et de sécurité (IVD).
Informations de commande: Unités fournies sans rotor – Veuillez contacter votre agence Avantor locale pour plus d'informations sur les adaptateurs et accessoires.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité