L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Adapter for Megafuge 1,0/1,0R
Fournisseur: Thermo Scientific
75007578 75007581
521-1871EA 297 EUR InStock
521-1871 HERA75007581
Adapter for Megafuge 1,0/1,0R
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Tube adapter for use in round buckets, for 34×1,5/2,0 ml Eppendorf-Type tubes, black 1 521-1871
Tube adapter for round buckets, for 5×212/15 ml urine tubes, orange-red 1 HERA75007581
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité