L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Microcentrifugeuse MIKRO 185
Fournisseur: Hettich
1203
521-1897EA 1411 EUR InStock
521-1897
Microcentrifugeuse MIKRO 185
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
Cette centrifugeuse polyvalente peut être utilisée avec quatre rotors différents.
  • Conception compacte pour un gain de place sur la paillasse
  • Verrouillage et maintien du couvercle ; déverrouillage d'urgence du couvercle
  • Touche d'impulsion pour les cycles de centrifugation courts
  • Écran LCD avec rétroéclairage ; réglage de la vitesse et du minuteur via des touches fléchées
Toutes les étapes de séparation nécessaires à la préparation des échantillons dans le cadre des applications de biologie moléculaire, et qui n'impliquent pas deMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité