Centrifugeuse pour hématocrite, HAEMATOKRIT 200
Fournisseur: Hettich
1801
521-1929EA 2100 EUR InStock
521-1929
Centrifugeuse pour hématocrite, HAEMATOKRIT 200
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Cette centrifugeuse compacte détermine efficacement la fraction volumique d'érythrocytes dans le sang. Elle peut accueillir jusqu'à 24 capillaires. La densité de tassement maximale des cellules est atteinte en sept minutes. Le plasma sans cellule est alors disponible pour d'autres tests.
  • Couvercle en métal et cuve métallique profonde qui maintient solidement le rotor
  • Verrouillage et maintien du couvercle ; déverrouillage d'urgence du couvercle
  • Le couvercle du rotor sert également de disque d'évaluation, permettant ainsi de lire les valeurs d'hématocrite directement après la sédimentation
  • Panneau de commande pratique permettant d'effectuer les réglages rapidement et facilement
Adaptée à une utilisation en néonatalogie, hématologie et médecine sportive.
Informations de commande: Les rotors sont disponibles séparément. Un couvercle est inclus avec les deux rotors.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité