Rotors for Megafuge™ ST4 Plus and Multifuge™ X4 Pro
Fournisseur: Thermo Scientific
75016103 75016104 75016105 75016106 75016107 75016108 75016109 75016110 75016111
521-2743EA 6290 EUR InStock
521-2743 521-2744 521-2745 521-2746 521-2747 521-2748 521-2749 521-2750 521-2751
Rotors for Megafuge™ ST4 Plus and Multifuge™ X4 Pro
Centrifugeuses Rotors
General purpose centrifuge rotor packages with all the pieces you need to start spinning right away, including a rotor cross, bucket, lids and adapters.
Certifications: EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC part 15. ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité