VWR® Micro Star 30, Microcentrifugeuse, grande vitesse, universelle, ventilée
Fournisseur: VWR Collection
521-2752EA 3100 EUR InStock
521-2752 521-2753
VWR® Micro Star 30, Microcentrifugeuse, grande vitesse, universelle, ventilée
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
La centrifugeuse ventilée compacte Micro Star 30 est un modèle hybride, économique, polyvalent et convivial. Elle combine les caractéristiques d'une microcentrifugeuse à grande vitesse et d'une centrifugeuse universelle. Silencieuse et fluide, cette centrifugeuse accueille un rotor pour microtubes (24×1,5/2,0 ml), des microplaques et des tubes coniques de 15/50 ml ainsi qu'un rotor de 16 places pour tubes de 5 ml avec un rotor à godets oscillants pour six tubes de prélèvement sanguin. L'idéal pour une utilisation en sciences de la vie et dans les laboratoires deMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité