VWR® MiniArray, Microcentrifugeuse
Fournisseur: VWR Collection
521-2849EA 268.5 EUR InStock
521-2849 521-2850 521-2851
VWR® MiniArray, Microcentrifugeuse
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
Parfaite pour sécher les lames de microscopie. Elle s'utilise en chambre froide.
  • Conception compacte et silencieuse
  • Séchange de deux lames en dix secondes sans éclaboussures
  • Cassettes réutilisables pour capturer le liquide de la lame pendant la centrifugation
On closing the lid, the rotor quickly accelerates to maximum speed. Pressing the button stops the operation and opens the lid. Alternatively, the unit can be turned on and off with the switch on the back.
Informations de commande: MiniArray supplied with rotor and two slide cassettes.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité