VWR® CompactStar CS4, Centrifugeuse
Fournisseur: VWR Collection
521-2853EA 570 EUR InStock
521-2853 521-2855
VWR® CompactStar CS4, Centrifugeuse
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
La CompactStar CS4 a été conçue pour centrifuger différents types d'échantillons dans les domaines de la chimie, des sciences de la vie, de la recherche clinique et des diagnostics de routine. Le kit d'adaptateurs fourni permet de centrifuger les tubes de 5 ml (12×75 mm) et 7 ml (13×100 mm), et également les tubes coniques et standard de 15 ml.
  • High speed: Up to 6500 min⁻¹ / 4000×g
  • Control panel featuring easy turn knobs and large digital displays for time and speed
  • Timer can be set up to 30 minutes and to the ‘On’ position for a continuous run
  • The compact footprint makes it ideal for almost any laboratory, and it can easily be transported from lab to lab
Les adaptateurs fournis permettent de traiter des tubes de 5 ml (12×75 mm) et de 7 ml (13×100 mm), ainsi que des tubes de 15 ml standard et coniques.
Informations de commande: Fournie avec un rotor  de 6x15 ml, 6 adaptateur de 5 ml 12x75, adaptateur de 7 ml 13x100mm. Tous les adaptateurs disponibles sont déjà inclus sans frais supplémentaires.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité