VWR®, Centrifugeuse, Compact Star CS8
Fournisseur: VWR Collection
521-3345EA 959 EUR InStock
521-3345
VWR®, Centrifugeuse, Compact Star CS8
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
La CompactStar CS8 est une petite centrifugeuse de paillasse ventilée conçue pour la séparation d'échantillons dans les domaines de la chimie, les sciences de la vie, la recherche clinique et le diagnostic de routine. Le rotor fourni accepte directement les tubes coniques de 8×15 ml, les tubes de prélèvement sanguin à fond rond de 8×15 ml (16×125 mm) et de 8×10 ml (16×100 mm) et les tubes plus petits avec un set d'adaptateurs inclus.
  • Utilisation facile grâce au clavier et aux grands affichages numériques du temps et de la vitesse (RPM ou RCF)
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité