Centrifugeuses et emballages de paillasse, Megafuge ST1 et ST1R Plus
Fournisseur: Thermo Scientific
75009230 75009270 75009730 75009770 75016026 75016019 75017019 75016025 75016003 75017003
521-3433EA 5420 EUR InStock
521-3433 521-3435 521-3437 521-3439 521-3444 521-3446 521-3447 521-3449 521-3457 521-3458
Centrifugeuses et emballages de paillasse, Megafuge ST1 et ST1R Plus
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Les centrifugeuses de paillasse Thermo Scientific™ Megafuge ST1 / ST1R Plus offrent des commandes intuitives et une polyvalence pour la puissance à chaque cycle.
  • Système de rotor à verrouillage automatique
  • Système d'étanchéité des nacelles ClickSeal™
  • Technologie SMARTSpin™
  • Conception peu encombrante
  • Faible consommation
Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors. System saves time when switching between applications. Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life.
La solution de confinement biologique scelle en un clin d'œil ; élimine les bouchons à vis et les clips compliqués. Le système a une capacité d'ouverture/fermeture d'une seule main, compatible avec les gants. Le système est certifié par CAMR™ à Porton Down, UK
Le système avancé de gestion du rotor maximise l'accélération, le freinage et le déséquilibre de charge résiduelle pour chaque option de rotor et de godet. La technologie optimise la sécurité et améliore les séparations.
Les dimensions compactes de la paillasse optimisent la zone de travail, la hauteur ergonomique et la conception incurvée avec loquet de couvercle motorisé garantissent un chargement et un déchargement faciles des échantillons, un nettoyage facile et favorisent la sécurité de l'utilisateur.
Le système offre jusqu'à 40 % d'économies d'énergie sur les protocoles standard de l'industrie, tels que la séparation standard du sang ou le traitement des tubes coniques.
Certifications: Les centrifugeuses IVD, y compris les composants, sont un in vitro dispositif de diagnostic selon la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998.
Informations de commande: Centrifuge only, optional Cell Culture and Blood Tube packages are also available.
Cell Culture package includes TX400 rotor, set of four 400 ml buckets, set of four ClickSeal™ biocontainment lids, set of four 4×50 ml conical tube adapters, set of four 9×15 ml conical tube adapters.
Blood Tube package includes TX400 rotor, set of four 400 ml buckets, set of four ClickSeal™ biocontainment lids, set of four 19×5/7 ml blood tube and 14×10 ml blood tube adapters.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité